Documentos Principais
ALD00012
Sigma-Aldrich
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 81,00
R$ 81,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 81,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
280.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 81,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95% (HPLC)
Formulário
flakes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
chave InChI
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)