Documentos Principais
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 233,00
R$ 233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 233,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
R$ 233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)