Documentos Principais
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactic acid hemihydrate
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid hemihydrate, 2-Phenyllactic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Beilstein:
2208528
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
87-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)