Key Documents
A91000
Sigma-Aldrich
Anthrarobin
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
1,2,10-Anthracenetriol, Desoxyalizarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
85%
pf
218 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(O)c3ccccc3cc2c1O
InChI
1S/C14H10O3/c15-12-6-5-10-11(14(12)17)7-8-3-1-2-4-9(8)13(10)16/h1-7,15-17H
chave InChI
TZIQWQARHPGHIG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Allergic contact dermatitis from anthrarobin.
R Keller-Melchior et al.
Contact dermatitis, 33(5), 361-361 (1995-11-01)
A Krebs et al.
The British journal of dermatology, 105 Suppl 20, 6-11 (1981-08-01)
In the investigations of Krebs and Schaltegger between 1964 and 1972 on the structure specificity of the antipsoriatic anthrones it could be shown that at least a 1-hydroxy-9-anthrone is necessary for their efficacy. This structure was then called "minimum structure