A76907
6-Thioguanine
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Ensaio
98%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges