Documentos Principais
A76125
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
148 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)