Documentos Principais
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3O
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99%
pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)