Documentos Principais
A70003
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1-naphthylamine
97%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-nitronaphthalene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.915,00
R$ 1.915,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.915,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC10H6NO2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
2211897
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.915,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
190-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
chave InChI
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral