Documentos Principais
A69188
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-nitrodiphenyl sulfide
98%
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrophenylthio)aniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4SC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
246.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
143-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Sc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
chave InChI
ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)