Documentos Principais
A63805
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
107.58
Beilstein:
3906936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
chave InChI
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)