Key Documents
96627
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
287.78
Beilstein:
7696272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
flakes
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)