Documentos Principais
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Nα-Z-D-2,3-Diaminopropionic acid, Z-D-Dpr-OH
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Beilstein:
1993024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (NT)
atividade óptica
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
pf
~240 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
chave InChI
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)