Documentos
95965
Sigma-Aldrich
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Z-D-aspartic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO6
Número CAS:
Peso molecular:
267.23
Beilstein:
2566464
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
chave InChI
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3