95377
Bismuth(III) chloride
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinônimo(s):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
grau
purum p.a.
Ensaio
≥97.0% (KT)
Impurezas
≤3% water
p.e.
447 °C (lit.)
pf
230-232 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?