Documentos Principais
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula linear:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
Número CAS:
Peso molecular:
262.30
Beilstein:
7207487
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
pf
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)