Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h2,10H,1,3-9H2
chave InChI
UPHVHMSLLBDZEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup