Documentos Principais
94592
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-(Boc-amino)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-D-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
347.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
fibers
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
chave InChI
UKFKHDUXBBWVHB-GFCCVEGCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)