Documentos
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Phenylsulfonyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
167.19
Beilstein:
2046645
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.531
densidade
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3