Documentos
94532
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.64
Beilstein:
7304914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (T)
forma
crystals
pf
193-197 °C
193-198 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
chave InChI
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3