Documentos Principais
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium bromide
≥98.0%
Sinônimo(s):
4MBPBr
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16BrN
Número CAS:
Peso molecular:
230.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
Impurezas
≤1% water
pf
134-136 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
Descrição geral
ionic liquid
Características e benefícios
particularly suitable for the use in strongly basic conditions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)