Documentos Principais
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
5241702
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)