940674
DBCO-NHCO-PEG4-amine TFA
≥95%
Sinônimo(s):
15-Amino-N-[3-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanamide, 4,7,10,13-Tetraoxapentadecanamide, 15-amino-N-[3-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl], ADIBO-PEG4-amine TFA
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
cor
colorless to yellow-brown
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCC(=O)N1C=2C=CC=CC2C#CC=3C=CC=CC3C1)CCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H37N3O6.C2HF3O/c30-13-16-36-18-20-38-22-21-37-19-17-35-15-12-28(33)31-14-11-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32;3-2(4,5)1-6/h1-8H,11-23,30H2,(H,31,33);1H
chave InChI
MRRSYYMIRSTYMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)