Documentos Principais
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
Sinônimo(s):
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(ClCH2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.98
Beilstein:
774533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
<0.75 mmHg ( 20 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90% (T)
cor
brown
pb
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
pf
48-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
chave InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)