Documentos Principais
940135
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
new
electrolyte powder, anhydrous, battery grade, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium borofluoride, Sodium fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
NaBF4
Número CAS:
Peso molecular:
109.79
Número MDL:
Número do índice EC:
237-340-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
powder
pf
384 °C (lit.)
solubilidade
soluble (carbonates: soluble(lit.); glymes: soluble(lit.))
densidade
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
2.47 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.