Documentos Principais
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxyadamantane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.315,00
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.315,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
7013501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
~260 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
chave InChI
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)