Documentos Principais
936650
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
Technipur®, battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium cloricum, Lithium salt, Perchloric acid
About This Item
Fórmula linear:
LiClO4
Número CAS:
Peso molecular:
106.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
dry
powder and chunks
pf
236 °C (lit.)
solubilidade
water: 106.4 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Lithium perchlorate (LiClO4) is used as an electrolyte for lithium-sulfur batteries.[1] [2] [3]
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries
Xu K, et al.
Chemical Reviews, 104(10), 4303-4418 (2004)
Impact of lithium chlorate salts on structural and electrical properties of natural polymer electrolytes for all solid state lithium polymer batteries.
Perumal P, et al.
Vacuum, 159, 277-281 (2019)
Effect of Lithium Perchlorate on the Optoelectrical and Thermal Properties of Poly (Vinylpyrrolidone)/Nano-Cesium Aluminate Solid Polymer Electrolytes
Saeed A M, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 57(15), 1554-1566 (2017)