935085
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1650 nm, 100 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Produtos recomendados
descrição
>6 peak/valley ratio
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
100 mg/mL in toluene
100 mg/mL
tamanho de partícula
<15 nm (Nanoparticle)
λmax
<100 nm (FWHM)
1650 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Pb.S
chave InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C