Documentos Principais
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
Sinônimo(s):
Metal Discs
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
diâmetro do disco
20 mm
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)