Documentos Principais
933406
Sigma-Aldrich
Tweezers Protection Box
Sinônimo(s):
Tweezer case
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
Tweezers Protection Box
Aplicação
Made from soft silicone; grooved properly to tightly hold all types of tweezers in place. The tip of the tweezer is always well protected from any damage. The silicone pad is held in a plastic box with a hinged lid that keeps the tweezers free from dust. Holds 7 tweezers.
Overall measurements: 6⅛"(L) x 4⅛"(W) x 1⅜"(H)
Inside measurements: 6"(L) x 4"(W) x 1¼"(H)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)