Documentos Principais
932930
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 0
Sinônimo(s):
Gripper, Tweezer
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)