Documentos Principais
930210
Sigma-Aldrich
N-(2,5-Dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucine
≥95.0%
Sinônimo(s):
(2S)-2-{2-[(2,5-Dichlorophenyl)formamido]acetamido}-4-methylpentanoic acid, CANDDY_MLN Tag
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
361.22
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C15H18Cl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t12-/m0/s1
chave InChI
DNIFDGIEBFRALC-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
CANDDY (Chemical knockdown with Affinity aNd Degradation DYnamics) employs a bispecific molecule (target interactor + linker + CANDDY_MLN) that degrades protein by direct recruitment to the proteasome. Shown to selectively and dose-dependently degrade KRAS G12D/V and MDM2 proteins and suppress their signaling without non-specific cytotoxic effects.
CANDDY, a protein-slaying approach, occurs without ubiquitination and bypasses the need for an E3 ligase. Has the potential to overcome the current limitations of proteolysis and to expand the application scope of degraders.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)