930016
TissueFab® bioink
Facile Curable GelHA, Ionic
Sinônimo(s):
3D bioprinting, Bioink, Facile Curable, Gelatin, Hyaluronic Acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
viscous liquid ((or gel))
Impurezas
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<5 CFU/g Bioburden (fungal)
<50 EU/mL Endotoxin
cor
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
viscosidade
5-35 cP(37 °C)
aplicação(ões)
3D bioprinting
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Low bioburden: Bioburden is defined as the number of contaminated organisms found in a given amount of material. We test each lot for endotoxins as well as total bioburden (aerobic and fungal) to minimize unwanted interactions. For more information: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)