Documentos Principais
928887
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
10 mL, black, suitable for 3D bioprinters, 30/box
Sinônimo(s):
3D bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
10 mL (10 cc) barrels (black) and pistons (white) (30/box),
Barrel Diameter 19.1 mm (0.75′′), Length 88.9 mm (3.50′′)
Aplicação
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping.
End and tip caps are sold separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)