Documentos Principais
92791
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (NT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N3Si
Número CAS:
Peso molecular:
141.25
Beilstein:
606382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (NT)
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.462
pb
74 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)n1cncn1
InChI
1S/C5H11N3Si/c1-9(2,3)8-5-6-4-7-8/h4-5H,1-3H3
chave InChI
WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent used for the preparation of phosphorous and phosphoric triazolides; Synthesis of 1,1′-carbonyl-di(triazole)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H.R. Kricheldorf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 88, 337-337 (1976)
L. Birkofer et al.
Chemische Berichte, 93, 2804-2804 (1960)
W Dabkowski et al.
Nucleic acids research, 12(23), 9123-9135 (1984-12-11)
The synthesis of a model compound, diphenylphosphoric toluene-p-sulfonic anhydride, an arylsubstituted phosphoric sulfonic mixed anhydride, is described. Using the same procedure a thymidyl substituted derivative was prepared. The phosphoric sulfonic anhydride is the presumed intermediate in oligonucleotide coupling reactions involving
J.-L. Fourrey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4511-4511 (1984)