Key Documents
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
210.19
Beilstein:
20503
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)