Documentos
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Siloxane HSi2
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2SiH]2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.32
Beilstein:
1733364
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pb
70-71 °C (lit.)
densidade
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
chave InChI
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
prices for bulk quantities on request
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9.99 °C - closed cup