922064
Straight channel chip (4 parallel channels)
Fluidic 143, PMMA
Sinônimo(s):
Microfluidic chip
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Microfludic chip x1
Aplicação
Chip Properties:
- 4 parallel channels
- Mini Luer Interface
- Material: Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
- Slide Dimensions: 75.5 mm x 25.5 mm x 1.5 mm
- Channel to channel distance: 4.5mm
- Channel Dimensions: 20μm (width) x 20μm (depth) x 58.5mm (length)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)