919292
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λex 540 nm, 1 mg/mL in water
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in water
fluorescência
λex 540 nm
FWHM 21-28 nm
, quantum yield ≥50%
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.