Documentos Principais
917567
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Sinônimo(s):
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 2.021,00
R$ 2.021,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 2.021,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 2.021,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
descrição
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
Formulário
solid
resistência de folha
5 Ω/sq
tamanho
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
cadeia de caracteres SMILES
C
InChI
1S/CH4/h1H4
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This product is a one-side coated, flexible, transparent, ready-to-use, low sheet resistance, ITO coated PEN polymer film. Pt catalyste was sputtered onto the coated side with 60% final transmittance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells[1][2][3].
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania.
Miyasaka T, et al.
Journal of the Electrochemical Society (2007)
Jennifer M Pringle et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(29), 5367-5369 (2010-06-23)
Electrodeposition of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) onto conducting plastic allows the cheap and facile synthesis of plastic cathodes for dye-sensitised solar cells, having excellent solar cell efficiency (8%), at a fraction of the cost of platinised plastic.
Low temperature fabrication of high performance and transparent Pt counter electrodes for use in flexible dye-sensitized solar cells.
Xiao Y, et al.
Science Bulletin, 57, 2329-2334 (2012)