Documentos Principais
91653
Sigma-Aldrich
Bromotriethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Triethylbromosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15BrSi
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Beilstein:
1732870
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
66 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](Br)(CC)CC
InChI
1S/C6H15BrSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
UCKORWKZRPKRQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)