Documentos Principais
91652
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
technical, ~70% in isopropanol
Sinônimo(s):
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3P
Número CAS:
Peso molecular:
118.16
Beilstein:
969170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
grau
technical
concentração
~70% in isopropanol
índice de refração
n20/D 1.430
cadeia de caracteres SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)