Documentos Principais
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15O3P
Número CAS:
Peso molecular:
226.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)