Documentos Principais
916218
Uridine diphospho-a-N-acetyl-D-glucosamine-15N, disodium salt
≥98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H2515NN2Na2O17P2
Peso molecular:
652.31
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CN([C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@H](CO[P@@](O[P@@](OC3C([15NH]C(C)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O2)C(N1)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)