Documentos Principais
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
Selecione um tamanho
5 G
R$ 938,00
10 G
R$ 1.623,00
R$ 938,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 938,00
10 G
R$ 1.623,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
TiO2
Número CAS:
Peso molecular:
79.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171604
NACRES:
NA.23
R$ 938,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
descrição
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Nível de qualidade
Formulário
nanofiber
powder (fluffy)
Fibra: diâm. × C
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
10 m2/g
cor
white
índice de refração
n/D 2.7
Tamanho primário dos cristalitos
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Titania oxdie-anatase/rutil nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrobe materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.