914126
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 300 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Sinônimo(s):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
5 % (w/w) in water
tamanho de partícula
300 nm
tamanho de poro
non-porous
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)