912557
di-n-butylammonium dimethylammonium lead(II) decaiodide
n = 3
Sinônimo(s):
(BA)2(MA)2Pb3I10, 2D perovskite, bis(butylammonium) bis(methyl ammonium) decaiodotriplumbate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CCCC.[N+H3]CCCC.[N+H3]C.[N+H3]C
InChI
1S/2C4H11N.2CH5N/c2*1-2-3-4-5;2*1-2/h2*2-5H2,1H3;2*2H2,1H3/p+4
chave InChI
HGQTVLMYCQRIBM-UHFFFAOYSA-R
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)