Documentos Principais
910694
Sigma-Aldrich
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 14.174,00
R$ 14.174,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 14.174,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C3H7N5O2
Peso molecular:
197.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.13
R$ 14.174,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
SLGRAIAQIAUZAQ-PQVJJBODSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)