Documentos Principais
90976
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H30N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
466.53
Beilstein:
7609053
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-12-26(13-15-28,22(29)30)27-23(31)33-16-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,21H,12-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
chave InChI
BOFOACPQHWDRLH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Amino acid for preparation of water-soluble highly helical peptides[1]
Amino acid for preparing water-soluble highly helical peptides[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid: A Cyclic alpha,alpha-Disubstituted Amino Acid for Preparation of Water-Soluble Highly Helical Peptides.
Christopher L. Wysong et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7650-7651 (1996-11-01)