909599
DHSO crosslinker
Sinônimo(s):
3,3′-Sulfinyldi(propanehydrazide), Dihydrazide sulfoxide, Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interations
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(CCC(=O)NN)CCC(=O)NN
chave InChI
XTCXQISMAWBOOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Developing an Acidic Residue Reactive and Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cross-Linker for Probing Protein–Protein Interactions
Development of a Novel Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cysteine-Reactive Cross-Linker for Studying Protein–Protein Interactions
Structural dynamics of the human COP9 signalosome revealed by cross-linking mass spectrometry and integrative modeling
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.
Escolher o reticulador certo para sua pesquisa bioquímica ou de bioconjugação pode ser um desafio. Nosso guia de seleção pode ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita para suas aplicações.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.