Documentos Principais
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
Sinônimo(s):
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
chave InChI
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)